Learn More
NUDT18 Monoclonal Antibody (OTI1A8), TrueMAB™, OriGene
Code produit 17500132
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17500132 30 μL 30µL
17580122 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17500132 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA503831S
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Mouse Monoclonal Antibody
NUDT18 Monoclonal antibody specifically detects NUDT18 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Antigène NUDT18
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI1A8
Concentration 0.73 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression NUDT18
Numéro d’ordre du gène Q6ZVK8
Alias de gène 2-hydroxy-dADP phosphatase; 7,8-dihydro-8-oxoguanine phosphatase; 8-oxo-dGDP phosphatase NUDT18; MTH3; MutT homolog 3; mutT human homolog 3; nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 18; nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 18; nudix hydrolase 18; nudix motif 18; NUDT18
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length human recombinant protein of human NUDT18 produced in HEK293T cell.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 30 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 79873
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forme Liquid
Isotype IgG1