Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger en polystyrène Nunc™ de 10 / 11 ml
Pour une centrifugation plus efficace, choisissez ces tubes à centrifuger en polycarbonate qui ont fait l’objet de tests RCF et d’étanchéité.
Marque: Thermo Scientific™ 348224
245.05 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21785" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 4.98600kg
Description
Pour une centrifugation plus efficace, choisissez les tubes à centrifuger en polystyrène Thermo Scientific™ Nunc™ de 10 / 11 ml qui ont fait l’objet de tests RCF et d’étanchéité.
- Fabriqués dans divers formats pour une plus grande flexibilité
- Différentes formes de fond pour répondre à tous les besoins
- Inclut des bouchons à vis à joint en polyéthylène
- Adaptés à la plupart des centrifugeuses
- Force centrifuge relative testée (FCR)
- Marquage CE
Spécification
10 mL | |
480 | |
Stérile | |
110 mm | |
Non | |
Non | |
3000 x g |
PS | |
80 | |
Rond | |
Rond | |
16 mm | |
Tube à centrifuger |