Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Inserts in Carrier Plate Systems
Utilisez jusqu’à 24 inserts simultanément grâce à la plaque de support Thermo Scientific™ Nunc™ pour inserts de culture cellulaire, utilisable pour des cultures en compartiment individuel ou des cultures partageant le même milieu.
Marque: Thermo Scientific™ 141004
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.40100kg
Description
Le système de plaque portoir Thermo Scientific™ Nunc™ est conçu pour permettre trois réglages de la hauteur différents pour les inserts de culture cellulaire afin d’accommoder une culture d’interface air-liquide et une plusieurs protocoles d’alimentation des cellules. Emballé individuellement, le système de plaque multipuits portoir est livré avec ou sans inserts de culture cellulaire.
Caractéristiques :- Conforme aux normes ANSI™
- Avec identification alphanumérique des puits
- Membrane en polycarbonate disponible en trois tailles de pores pour une plus grande souplesse dans vos recherches
- Les inserts conviennent idéalement à l’imagerie en 3D et la membrane translucide devient transparente lorsqu’elle est humide.
- Les plaques de support existent en deux formats correspondant à nos boîtes traitées Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta de 12 et 24 puits.
- La plaque de support de conception unique dispose d’une structure de soutien permettant de faire varier la hauteur.
- Tournez simplement l’insert pour engager l’un des trois onglets à hauteur réglable dans les supports de la plaque de support.
Spécification
Plaque de support 24 puits avec inserts de culture cellulaire | |
0,47 cm2 | |
Suspension basse : 1 ml ; suspension moyenne : 1,5 ml ; suspension élevée : 2 ml | |
3 μm | |
Insert de culture cellulaire | |
4 | |
Transparent | |
Stériles |
24 | |
PC (membrane) | |
< 1,7 x 10^6 | |
Insert de culture | |
1 | |
Systèmes de plaques de support | |
Traitées pour la culture cellulaire | |
24 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.