Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well Edge Plate, Non-Treated Surface, No Lid, Non-Sterile, Pack of 10
Couleur :transparent ; Stérilité :non stérile ; Couvercle :sans couvercle
Marque: Thermo Scientific™ 267566
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 7.52000kg
Description
Minimisez l’évaporation des plaques ainsi que les risques associés à l’effet de bord en utilisant la plaque de conception unique Thermo Scientific™ Nunc™ Edge ; 2.0 au lieu de votre plaque 96 puits standard. Lorsqu’elle est remplie d’eau stérile ou de milieu, la rainure qui entoure la plaque agit comme un tampon d’évaporation pendant de longues périodes d’incubation. Des cellules homogènes et viables sont ainsi créées sur l’ensemble de la plaque 96 puits, ce qui améliore à son tour la productivité en matière de tests cellulaires. La possibilité d’utiliser l’ensemble des 96 puits permet aux chercheurs de planifier les expériences plus efficacement, ce qui se traduit par une diminution potentielle des coûts et des pertes de produit associées.
Caractéristiques- La plaque Edge 2.0 est une solution efficace et économique pour empêcher l’évaporation et par conséquent les risques associés à l’effet de bord.
- La rainure intégrée environnante est divisée en 4 réservoirs sectionnels, chacun pouvant être rempli d’eau stérile de 1,7 à 2,0 ml, de tampon ou de milieu.
- Remplissez les réservoirs de liquide tous les 3 jours dans l’incubateur humidifié afin d’assurer l’efficacité de la barrière anti-évaporation.
- Le traitement Nunclon™ Delta de la surface de culture cellulaire des puits favorise la fixation et la croissance cellulaires.
- La surface non traitée est disponible pour la culture cellulaire en suspension ou les dosages généraux basés sur des solutions
- Utilisez la plaque Edge 2.0 avec le lecteur Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX de microplaques multimode. La rainure remplie de la plaque fonctionne comme un contrôle passif de l’humidité, permettant une incubation simultanée et la détection de signal pendant des applications à long terme avec des cellules vivantes à l’intérieur du lecteur de plaques.
Spécification
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc sont conformes aux recommandations de l’ANSI (ANSI / SBS 1-2004) | |
0,35 cm2 / puits | |
10 sachets, 160 boîtes | |
Transparent | |
Bride basse | |
400 μl | |
Non stérile | |
Plat | |
160 | |
160 / carton |
Sans couvercle | |
8 × 12 | |
Nunc™ | |
Microplaque | |
PS | |
96 | |
Non traité | |
Moins de déchets, moins de ressources utilisées | |
10 |