Learn More
Thermo Scientific™ Système Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide
Cultivez des cellules adhérentes directement sur la lame de microscope grâce à la chambre amovible unique du système de chambre pour lame Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™.
Marque: Thermo Scientific™ 177410
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.80000kg
Description
Cultivez, colorez et examinez des cellules directement depuis le Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™, qui consiste en une chambre de milieu en polystyrène attachée à une lame de microscope. La surface de la lame est spécialement traitée pour la culture de cellules adhérentes. Choisissez une lame en verre sodocalcique lavée spéciale ou une lame en plastique Permanox optimisée pour une fixation optimisée des cellules. La chambre de milieu peut être retirée en toute simplicité, sans aucun outil.
- Large gamme de formats et de nombre de puits pour répondre aux besoins des applications
- Disponible avec une lame en plastique résistante aux solvants Permanox pour une excellente adhérence de vos cultures de cellules
- La surface inscriptible facilite l’identification des échantillons
- Gagnez du temps et des réactifs en développant les cellules directement sur la lame de microscope
- Dans les configurations à 1, 2, 4, 8 et 16 puits ; toutes mesurent 25 × 75 mm
- Le joint d’étanchéité en silicone de qualité médicale peut être retiré pour faire glisser le couvercle
- Aucun transfert de cellules requis avant leur observation / coloration
- Utile pour les tests viraux et de mycoplasme, les études de chromosomes, les tests de toxicité et l’immunocytologie
- Compatible avec les étiquettes fluorescentes
- Stérile
Spécification
1 | |
PS | |
Traitées pour la culture cellulaire | |
2,5 à 4,5 ml | |
16 | |
Stérile |
9,4 cm2 | |
Chambre de culture sur lame à 1 puits avec puits amovible | |
Plastique Permanox | |
Couvercle en polystyrène transparent avec poignée sur le côté pour les manipulations aseptiques | |
75 x 25 mm | |
Transparent |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.