Learn More
Thermo Scientific™ Système de chambre de culture sur lame Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™
Description
Activez la croissance cellulaire (par ex. neurones) directement sur une lame en verre aminé grâce au système de lames de chambre CC Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ qui présente une surface de croissance CC2 chimiquement modifiée qui imite les caractères du revêtement polylysine. Disponibles en formats 1, 2, 4 et 8 puits avec des chambres de support amovibles.
- Elle reste stable et uniforme pendant plus d’un an sans réfrigération
 - Un couvercle à onglets permet les échanges gazeux tout en minimisant l’évaporation
 - Stérile
 - Le séparateur de lame permet de séparer la chambre et la lame en verre
 - Fournit des sites de liaison optimaux pour les cellules fastidieuses
 - Zone d’écriture polie bleu clair
Comprend : Outil de retrait
            Spécification
Spécification
| Puits | 1 | 
| Surface de culture | 8,6 cm2 | 
| Matériau du couvercle | PS | 
| Description | Chambre de culture sur lame à 1 puits avec puits amovible | 
| Traitement de surface | Culture cellulaire | 
| Matériau | Verre CC2 (polylysine mimique) | 
| Volume (métrique) utile | 2,0 à 4,5 ml | 
| Comprend | Couvercle en polystyrène transparent avec poignées sur le dessus et le côté pour les manipulations aseptiques | 
| Nb par paquet | 16 | 
| Dimensions (LxW) | 74 x 25 mm | 
| Afficher plus | 
Documents
Product Information
Schematics & Diagrams
Scientific Resources
Application Notes
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.