Learn More
Thermo Scientific™ Système Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™
Cultivez des cellules directement sur des lames grâce au système de chambre de culture sur lame Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™.
Marque: Thermo Scientific™ 154453
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 2.60000kg
Description
Cultivez, colorez et examinez les cellules directement sur la Lab-Tek™ II Chamber Slide™ de Thermo Scientific™ Nunc™ qui consiste en une chambre amovible en polystyrène fixée à une lame de verre standard. La surface de la lame est spécialement traitée pour la culture de cellules adhérentes. Disponibles en formats 1, 2, 4 et 8 puits.
- Totalement stérile et disponible en configurations à 1, 2, 4 ou 8 puits
- Un couvercle à onglets se place sur la chambre pour permettre les échanges gazeux tout en minimisant l’évaporation
- Le séparateur de lame (inclus) facilite la séparation de la chambre et de la lame
- Une zone d’écriture Superfrost™ facilite l’étiquetage
- Lame de microscope non fluorescente en verre avec coins arrondis
- Adhésif biocompatible
- Bord de puits hydrophobe inerte imprimé sur la lame
- Traitée pour une excellente adhérence et croissance des cellules
- Séparateur de lames inclus dans chaque paquet
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Inclut :
outil de retrait
Remarque :
Superfrost™ est une marque déposée de Erie Scientific.
Spécification
1 | |
PS | |
Culture cellulaire | |
2.0 à 4.5 ml | |
16 | |
Stérile |
8.6 cm² | |
Chambre de culture sur lame à 1 puits avec puits amovible | |
Verre RS | |
Couvercle en polystyrène transparent avec poignées sur le dessus et le côté pour les manipulations aseptiques | |
74 x 25 mm | |
Transparent |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.