Learn More
Thermo Scientific™ Films adhésifs Nunc™
Minimisez l’évaporation et protégez les échantillons de la contamination et des déversements avec le film de scellage Thermo Scientific™ Nunc™, idéal pour toutes les applications d’analyse.
Marque:  Thermo Scientific™ 236703
70.36 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21898" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.22000kg
Code produit. 10160993
  • 94.35€ / 50 pièces
En stock
Description
Limitez l’évaporation et protégez vos échantillons de la contamination et des déversements grâce aux films de scellage Thermo Scientific™ Nunc™. Ces adhésifs de scellage sont parfaits pour toutes les applications de dosage. Reposant sur les meilleures normes qualité et certifications du marché, les produits pour les sciences de la vie Nunc offrent des résultats fiables et reproductibles.
  • Les films adhésifs de scellage assurent une fermeture hermétique de tous les formats de microplaques
  • L’adhésif sensible à la pression n’est pas collant au toucher mais forme une forte liaison à la plaque après l’application d’une pression
  • Ces adhésifs de scellage adhèrent à la plaque grâce à un applicateur manuel pratique (disponible séparément, réf. 250050)
Spécification
Spécification
Noir
Film de scellage en vinyle noir 50/boite
Non stériles
96
50
Applications générales
Nunc™
Non
-40°C à +80°C
Toutes les microplaques
Oui
Life Science Reagents
Vinyle
Non autoclavable
50
Dosages par fluorescence ; absorbant la lumière ; blocage de la lumière ; inhibition de la photo-dégradation des composés sensibles à la lumière ; conçu pour le haut ou le bas des plaques optiques, encoches sur le joint pour aider à l’alignement du bas des plaques
Film de scellage adhésif
Acrylique
Non
Toutes les formes de puits
Applications générales
Faible autofluorescence
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.