Learn More
Thermo Scientific™ Films adhésifs Nunc™
Minimisez l’évaporation et protégez les échantillons de la contamination et des déversements avec le film de scellage Thermo Scientific™ Nunc™, idéal pour toutes les applications d’analyse.
Marque: Thermo Scientific™ 250050
55.67 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21898" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.07020kg
Description
Limitez l’évaporation et protégez vos échantillons de la contamination et des déversements grâce aux films de scellage Thermo Scientific™ Nunc™. Ces adhésifs de scellage sont parfaits pour toutes les applications de dosage. Reposant sur les meilleures normes qualité et certifications du marché, les produits pour les sciences de la vie Nunc offrent des résultats fiables et reproductibles.
- Les films adhésifs de scellage assurent une fermeture hermétique de tous les formats de microplaques
- L’adhésif sensible à la pression n’est pas collant au toucher mais forme une forte liaison à la plaque après l’application d’une pression
- Ces adhésifs de scellage adhèrent à la plaque grâce à un applicateur manuel pratique (disponible séparément, réf. 250050)
Spécification
Or | |
Plastique | |
Non autoclavable | |
2 | |
Applicateur manuel assurant un scellage régulier | |
Nunc™ | |
Non | |
-20°C à +80°C | |
Toutes les microplaques |
Life Science Reagents | |
Non stérile | |
96 | |
2 | |
Film, joint ou applicateur | |
Applicateur - aucun | |
Non | |
Toutes les formes de puits |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.