Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Sterile Flask Replacement Filter Caps
Permettent un flux d’air constant et minimisent les risques de contamination grâce aux bouchons de filtre de rechange de flacon stérile Thermo Scientific™ Nunc™ conditionnés individuellement.
Marque:  Thermo Scientific™ 146003
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80500kg
Code produit. 10042162
  • 730.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 16-01-2023
Description
Permettent un flux d’air constant et minimisent les risques de contamination grâce aux bouchons de filtre de rechange de flacon stérile Thermo Scientific™ Nunc™.
Les bouchons à filtre stériles Nunc sont fabriqués avec une membrane en PEHD et en dPTFE Thermo Scientific™ GORE™.
  • La membrane filtrante offre une barrière efficace contre les microorganismes
  • La membrane chimiquement robuste est conforme à la norme USP classe VI et produite sans substance d’origine animale
  • La membrane filtrante hydrophobe bien définie offre une ventilation continue avec échange de gaz homogène et aucune variation de lot à lot
  • Conditionnement individuel, pour garantir la stérilité.
Spécification
Spécification
Blanc
Pour flacons à code-barres 178983 et 132920
100
Stériles
Filtre
HDPE
100
Moins de ressources utilisées et moins de déchets, conditionnement durable
Classe VI
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.