Learn More
Thermo Scientific™ Rack verrouillable universel Nunc™ pour tubes cryogéniques
Stockez des tubes pour le prélèvement / positionnement automatisé, la manipulation de liquides et autres applications à haut rendement grâce au rack verrouillable universel Thermo Scientific™ Nunc™ pour tubes cryogéniques.
176.00€ - 182.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Quantité | 10/sachet, 10/boîte |
Type | Rack de stockage pour tubes cryogéniques (avec loquet) |
Code produit | Marque | Capacité | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12586528
|
Thermo Scientific™
331825 |
Tubes cryogéniques de 2 ml | Pour tubes Cryobank de 2 ml, non stériles |
176.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12596528
|
Thermo Scientific™
331826 |
Tubes cryogéniques de 5 ml | Pour tubes Cryobank de 5 ml, non stériles |
176.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12617316
|
Thermo Scientific™
331827 |
Tubes cryogéniques de 1-2 ml | Pour cryotubes standard de 1-2 ml, non stériles |
182.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12556528
|
Thermo Scientific™
331828 |
Tubes cryogéniques de 3.6-5 ml | Pour cryotubes standard de 3.6-5 ml, non stériles |
179.57€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Stockez des tubes pour le prélèvement / positionnement automatisé, la manipulation de liquides et autres applications à haut rendement grâce au rack verrouillable universel Thermo Scientific™ Nunc™ pour tubes cryogéniques.
Informations de commande :
- Non stériles
- 10/boîte
Spécification
Transparent | |
10/sachet, 10/boîte | |
Rack de stockage pour tubes cryogéniques (avec loquet) |