Learn More
Thermo Scientific™ Kits pour échantillons d’urine Nunc™
Les kits pour échantillons d’urine Thermo Scientific Nunc peuvent être utilisés par le patient à domicile
257.00€ - 411.00€
Spécification
Type de produit | Kit d’échantillonnage pour urine |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Certifications/Conformité | Marquage CE |
Description | Tube de prélèvement de 11 ml (1 pièce) avec fond conique, surface d’écriture et bouchon à vis |
Volume (impérial) | 0,37 oz. |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10074213
|
Thermo Scientific™
538318 |
Tube seulement |
411.00€
300 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10010701
|
Thermo Scientific™
551314 |
Godet stérile de 100 ml (1) ; serviettes humidifiées stériles (2) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Les kits pour échantillons d’urine Thermo Scientific Nunc peuvent être utilisés par le patient à domicile
Les produits Nunc sont des plastiques de haute qualité qui répondent aux besoins des laboratoires pharmaceutiques, de biotechnologie et de recherche, ainsi que dans le domaine de la production de vaccins et de kits de diagnostic.
- Stériles
- Fournis avec des instructions d’utilisation à domicile
- Faciles à utiliser
Spécification
Kit d’échantillonnage pour urine | |
Marquage CE | |
0,37 oz. |
Stérile | |
Tube de prélèvement de 11 ml (1 pièce) avec fond conique, surface d’écriture et bouchon à vis | |
11 mL |