Learn More
NUP133 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16800114 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16800114 150 μL 150µL
16810114 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16800114 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 124051AP150UL
 Article restreint
En stock
Rabbit Polyclonal Antibody
Plays a role in T-cell signaling pathway. Isoform 2 may play a role in T-helper 2 (Th2) signaling pathway and seems to represent the first proximal signaling protein that links T-cell receptor-mediated signal to the activation of c-Maf Th2 specific factor.
Spécification
Antigène NUP133
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.37 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression NUP133
Numéro d’ordre du gène Q8R0G9, Q8WUM0
Alias de gène 133 kDa nucleoporin, hNUP133, nucleoporin 133kDa, Nucleoporin Nup133, NUP133
Symboles de gène(s) NUP133
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène NUP133 Fusion Protein Ag3100
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 150 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 234865, 292085, 55746
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG