Learn More
Thermo Scientific™ Écrous pour les connexions des colonnes GC capillaires
Utilisez des écrous Thermo Scientific™ avec des ferrules compatibles pour éliminer les fuites et connecter vos colonnes GC capillaires à votre instrument.
Marque:  Thermo Scientific™ 290BT239
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10157514
  • 69.81€ / 2 pièces
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
Utilisez des écrous Thermo Scientific™ avec des ferrules compatibles pour éliminer les fuites et connecter vos colonnes GC capillaires à votre instrument. Les ferrules Thermo Scientific™ sont disponibles en trois matériaux : 100 % de graphite, 15 % de graphite / 85 % de Vespel ou métal SilTite. Plusieurs dimensions sont disponibles pour correspondre au diamètre interne de votre instrument et de votre colonne capillaire. Utilisez l’écrou compatible avec votre ferrule.
  • Accrochent fortement à la colonne avec laquelle elles forment un joint permanent ce qui empêche de les réutiliser
  • Limite de température de 350°C, mais elles doivent être resserrées après les premiers cycles de température
Spécification
Spécification
Ferrules de graphite / vespel
Écrou en laiton pour ferrules 15 % graphite / 85 % vespel
Laiton
Écrou pour colonnes capillaires