Learn More
Invitrogen™ NXPH3 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (K94060_8A12)
Code produit 30828867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30828867 50 μL
30824809 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30828867 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA565904
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Mouse Recombinant Monoclonal Antibody
Immunogen sequence: EDPERDDHEG QPRPRVPRKR GHISPKSRPM ANSTLLGLLA PPGEAWGILG QPPNRPNHSP PPSAKVKKIF GWGDFYSNIK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 91%, Rat - 91%, Pig - 88%, Cynomolgus monkey - 97%.
May be signaling molecules that resemble neuropeptides. Ligand for alpha-neurexins. Target protein is a member of a family of neuropeptide-like glycoproteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NXPH3
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Recombinant Monoclonal
Clone K94060_8A12
Concentration 0.30 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.5% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide
Expression NXPH3
Numéro d’ordre du gène O95157
Alias de gène KIAA1159; neurexophilin 3; neurexophilin-3; NPH3; Nxph3; UNQ687/PRO1327
Symboles de gène(s) NXPH3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human NXPH3 (aa 31-110).
Méthode de purification Protein A
Quantité 50 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11248
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2a