Learn More
Masterflex™ Raccord Luer femelle en nylon
Utilisez ces raccords cannelés à profil bas avec des tubulures semi-rigides tels que le nylon, le polyéthylène et le PP.Les raccords Luer femelles en nylon sont dotés d’un raccord cannelé à alésage lisse pour réduire la turbulence de flux et les risques de contamination de la conduite.
16.25€ - 55.70€
Spécification
Type de produit | Raccord Luer femelle |
---|---|
Matériau | Nylon |
Quantité d’emballage | 25/boîte |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15164027
|
Masterflex™
45505-80 |
Pour raccord Luer femelle x coude fileté 1/8-27 NPT |
55.70€
25 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13525770
|
Masterflex™
45502-02 |
Convient au Luer femelle x adaptateur à raccord cannelé 3/32 po |
16.45€
25 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15101425
|
Masterflex™
45502-03 |
Pour Luer femelle x raccord cannelé à alésage de 3/32 po de large |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15351161
|
Masterflex™
45502-05 |
Pour Luer femelle x raccord cannelé à alésage de 1/8 po de large |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Raccord cannelé standard pour tubulure flexible
- Raccord cannelé à intérieur lisse pour réduire la turbulence de flux et le risque de contamination des conduites
- Raccord cannelé à grand alésage pour un meilleur écoulement des fluides
Spécification
Raccord Luer femelle | |
Nylon | |
25/boîte |