Learn More
Masterflex™ Raccord Luer femelle en nylon
Utilisez ces raccords cannelés à profil bas avec des tubulures semi-rigides tels que le nylon, le polyéthylène et le PP.Les raccords Luer femelles en nylon sont dotés d’un raccord cannelé à alésage lisse pour réduire la turbulence de flux et les risques de contamination de la conduite.
Marque: Masterflex™ 45502-03
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Description
- Raccord cannelé standard pour tubulure flexible
- Raccord cannelé à intérieur lisse pour réduire la turbulence de flux et le risque de contamination des conduites
- Raccord cannelé à grand alésage pour un meilleur écoulement des fluides
Spécification
Raccord Luer femelle | |
Nylon | |
Pour Luer femelle x raccord cannelé à alésage de 3/32 po de large | |
25/boîte |