Learn More
Nitritex™ Sous-gant en nylon BioClean HalfFingers™
Code produit 15278158
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
200 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15278158 Blanc 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15278158 Fournisseur Nitritex™ Code fournisseur BGHF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    254.29€ / 200 paires
    Économisez 12.71€
    4% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Sous-gants souples, confortables et bien adaptés sans doigts. Le sous-gant en nylon Nitritex™ BioClean HalfFingers™ a été conçu pour offrir une barrière tactile confortable entre la peau et le gant pendant de longues périodes.
  • Les doigts et les pouces sont libérés pour une sensibilité maximale
  • Barrière douce entre la peau et les gants
  • Confortable sur des périodes prolongées
  • 100 % nylon tricoté, 280 denier
  • Fabriqués dans un établissement titulaire des certifications ISO 9001:2008
  • Traités dans un environnement ISO classe 4 certifié NEBB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Module D ISO 9001:2015 et PPER 2016/425
Classification Classe ISO 4
Structure Maille sans coutures
Couleur Blanc
Finition externe Tricoté
Hand Ambidextres
Utilisation en laboratoire / salle blanche Oui
Latex Free Oui
Matériau Nylon
Dimensions Universel
Stérilité Non stérile
Type de doigt Demi-doigt / sans extrémité
Type de manchette de gant Cinch
Type d’emballage Sachet
Longueur (impériale) 5,7 po
Longueur (métrique) 145 mm