Learn More
Ansell Edmont™ Gants en polyamide Marigold™ Picolon Confort™
Description
- Points sur la paume et les doigts pour une meilleure préhension
- Doublure en textile en filetage polyamide haute élasticité
- Coutures fines, extensibles et confortables
- Tricoté par processus continu et sans coutures
- N
Spécification
Spécification
| Structure | Maille sans coutures |
| Coating Material | PVC |
| Couleur | Blanc à pois bleus |
| Dimensions | XL |
| Type de manchette de gant | Maille |
| Matériau de revêtement | PA |
| Résistant à | Abrasion et petites coupures |
| Longueur (métrique) | 260 mm |