Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante à transfert thermique en nylon
Pour des surfaces lisses, texturées / rugueuses ou à haute texture / basse énergie de surface.
Marque:  Brady™ 217068
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10051313
  • 235.00€ / 1 rouleau
Expédition estimée: 05-01-2023
Description
  • Adhésif acrylique permanent
  • Finition mate
  • Étiquettes en tissu en nylon
Spécification
Spécification
Certifiées UL, homologuées CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815)
Permanent, Acrylique
Mat
Transfert thermique
Identification en laboratoire
15,70 mm
3000/boîte
Rond
40 à 90°C
16,70 mm
Étiquettes imprimables par transfert thermique
Blanc
Nylon
Étiquette pour imprimante à transfert thermique
BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
3
3 000/boîte
Dia. 12,7 mm
0,041 mm
Diamètre de 12,7 mm