Learn More
O-fluorotoluène, 99 %, ACROS Organics™
17.00€ - 384.20€
Identifiants chimiques
N° CAS 95-52-3
Formule moléculaire C7H7F
Molecular Weight (g/mol) 110.13
Numéro MDL MFCD00000322
InChI Key MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorotoluene, o-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl, toluene, o-fluoro, 1-methyl-2-fluorobenzene, unii-l55xkb3k7h, 1-fluoro-2-methyl-benzene, ortho-fluorotoluene, fluorotoluene, l55xkb3k7h
PubChem CID 7241
IUPAC Name 1-fluoro-2-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=CC=C1F
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
10605352 FDS Afficher les documents Acros Organics
119661000
100g Flacon en verre 25.70€
100g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 20-04-2020
10499600 FDS Afficher les documents Acros Organics
119665000
500g Flacon en verre 79.20€
500g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 3 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10257253 FDS Afficher les documents Acros Organics
119660025
2.5kg Flacon en verre 384.20€
2.50kg Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 1 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10479220 FDS Afficher les documents Acros Organics
119660100
10g Glass bottle Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
Identifiants chimiques
95-52-3
110.13
MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
7241
CC1=CC=CC=C1F
C7H7F
MFCD00000322
2-fluorotoluene, o-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl, toluene, o-fluoro, 1-methyl-2-fluorobenzene, unii-l55xkb3k7h, 1-fluoro-2-methyl-benzene, ortho-fluorotoluene, fluorotoluene, l55xkb3k7h
1-fluoro-2-méthylbenzène
Spécification
o-Fluorotoluene
8°C
Flacon en verre
1
Incolore à jaune
100g
95-52-3
100.0
C7H7F
MFCD00000322
15, 4212
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
CC1=CC=CC=C1F
110.13
110.13
99%
1.0000g/mL
Authentic
1.4720 to 1.4750
113.0°C to 114.0°C
-62.0°C
99+%
98.5
98.5% min. (GC)
CH3C6H4F
05, 290
2-fluorotoluene, o-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl, toluene, o-fluoro, 1-methyl-2-fluorobenzene, unii-l55xkb3k7h, 1-fluoro-2-methyl-benzene, ortho-fluorotoluene, fluorotoluene, l55xkb3k7h
MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
1-fluoro-2-méthylbenzène
7241
Liquide
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • o-Fluorotoluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.