missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ O-GlcNAcase/OGA/MGEA5 Recombinant Protein Antigen

Code produit. 18255699 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
Conditionnement:
0.10mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18255699

Marque: Novus Biologicals™ NBP181244PEP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition

A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human MGEA5. The O-GlcNAcase/OGA/MGEA5 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The O-GlcNAcase/OGA/MGEA5 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.

This is a blocking peptide for NBP1-81244. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Gene ID (Entrez) 10724
Espèces Human
Méthode de purification Chromatography
Pureté >80%
Concentration 0.5mg/mL
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formule PBS and 1M Urea, pH 7.4.
À utiliser avec (application) Blocking/Neutralizing, Control
Symbole de gène(s) OGA
Type d’étiquette Unlabeled
Poids moléculaire 29kDa
Type de produit O-GlcNAcase/OGA/MGEA5
Quantité 0,1 ml
État réglementaire RUO
Source E.Coli
Réactivité spécifique This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP1-81244. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Immunogène WTGPKVVSKEIPVESIEEVSKIIKRAPVIWDNIHANDYDQKRLFLGPYKGRSTELIPRLKGVLTNPNCEFEANYVAIHTLATWYKSNMNGVRKDVVM
Afficher plus Afficher moins

Usage exclusivement réservé à la recherche

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis