Learn More
DWK Life Sciences Joint torique, rouge, gainé de FEP, ne convient pas pour dessiccateurs
Le joint convient pour la fermeture étanche de récipients à bride plate à rainure annulaire.
Marque:  DWK Life Sciences 292225707
83.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01600kg
Code produit. 12646203
  • 96.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
Les récipients à bride plate sont des récipients de réaction de grand volume composés d’une partie inférieure et d’un couvercle. Ces deux parties sont maintenues ensemble par une bague de serrage. Le joint torique rouge en silicone est recouvert de FEP en continu et sert de joint optimal pour les récipients à bride plate avec une rainure annulaire. Il empêche le blocage des surfaces portantes entre la base et le couvercle et convainc par sa bonne élasticité en combinaison avec une résistance chimique exceptionnelle.
  • Accessoires pour récipients à bride plate, comprenant un corps élastique en silicone avec un revêtement FEP homogène qui entoure l’anneau
  • La combinaison de ces matériaux de haute qualité permet d’obtenir une bonne élasticité associée à une résistance chimique exceptionnelle
Spécification
Spécification
Fermeture étanche des récipients à bride
1 de chaque
Silicone, FEP
157 mm