Learn More
DWK Life Sciences Joint torique, adapté uniquement aux bases de dessiccateur avec bride à rainure annulaire, en silicone (VMQ)
Le joint torique est un joint adapté au dessiccateur à biseau cannelé et permet une étanchéité parfaite.
Marque: DWK Life Sciences 292156108
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
Le joint torique est un joint adapté au dessiccateur avec un biseau cannelé, qui assure l’étanchéité du dessiccateur grâce à une forme ajustée avec précision. L’utilisation du joint d’étanchéité élimine le besoin de graisse de rodage.
- À l’aide du joint torique, il est possible d’obtenir un joint étanche du dessiccateur avec une bride à rainure annulaire
- Convient uniquement pour dessiccateur à base avec bride à rainure annulaire
Spécification
Fermeture étanche des dessiccateurs ; conseil pour la commande : le joint torique est dimensionné selon le diamètre nominal (DN) | |
Silicone | |
Pour les modèles à partir de 1996 |
1 de chaque | |
236 mm |