Learn More
O-(tétrahydropyran-2-yl)hydroxylamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11955661 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11955661 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11955661 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437850010
 Article restreint
Expédition estimée: 18-02-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O-(Tetrahydropyran-2-yl)hydroxylamine
CAS 6723-30-4
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 32.7°C to 37.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H11NO2
Numéro MDL MFCD01321374
Quantité 1 g
Synonyme o-tetrahydro-2h-pyran-2-yl hydroxylamine, o-tetrahydropyran-2-yl-hydroxylamine, o-oxan-2-yl hydroxylamine, o-tetrahydropyran-2-yl hydroxylamine, 2-aminooxy tetrahydro-2h-pyran, o-tetrahydro-pyran-2-yl-hydroxylamine, o-tetrahydropyran-2-ylhydroxylamine, o-tertrahydroxy-pyran-2-yl-hydroxylamine, hydroxylamine, o-tetrahydro-2h-pyran-2-yl, h2nothp
Clé InChI NLXXVSKHVGDQAT-UHFFFAOYNA-N
SMILES NOC1CCCCO1
Nom IUPAC O-(oxan-2-yl)hydroxylamine
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
CID PubChem 5142091
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Faible fusion de solide