Learn More
Sachets d’étalonnage de conductivité, Oakton™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Conductivité:
702 ppm NaCl, 1 000 ppm 442, 745 ppm KCl
Conditionnement:
20 pièces
Description
Calibrate on the go with these single-use 20mL calibration pouches. Oakton™ Conductivity Calibration Pouches are sealed to ensure freshness.
- Pratiques, les sachets d’étalonnage sont portatifs
- Une table de conversion μS-à-ppm est imprimée sur chaque boîte pour une référence rapide
- La précision est de ±1 % à 25±C
- Les sachets d’étalonnage comprennent un rapport d’étalonnage traçable NIST fourni par le fabricant
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cole-Parmer Conductivity Standards |
| Conditionnement | Flacon |
| Conductivité | 702 ppm NaCl, 1 000 ppm 442, 745 ppm KCl |
| Technique | Calibration of Conductivity Instrument |
| Couleur | Clear |
| pH | 4.7 to 7.8 |
| Point d’ébullition | 100°C (212°F) |
| À utiliser avec (équipement) | Conductivity Meter |
| Solubilité | Soluble |
| Type de solution | Solution d’étalonnage |
| Afficher plus |