Learn More
Octacosane, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10245320
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
630-02-4
C28H58
394.77
MFCD00009355
ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
n-octacosane, n-octcosane, unii-vff49836p8, ch3-ch2 26-ch3, octacosane, analytical standard, ccris 680, octacosane, n, octacosane, heptacosane, methyl, n-octacosane 10g
12408
CHEBI:32943
octacosane
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
630-02-4
C28H58
394.77
MFCD00009355
ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
n-octacosane, n-octcosane, unii-vff49836p8, ch3-ch2 26-ch3, octacosane, analytical standard, ccris 680, octacosane, n, octacosane, heptacosane, methyl, n-octacosane 10g
12408
CHEBI:32943
octacosane
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Octacosane
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 61.0°C to 64.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.8067g/mL
Point d’ébullition 440.0°C
Point d’éclair 227°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)26CH3
Quantité 5 g
Beilstein 01,I,71
Gravité spécifique 0.8067
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, chloroform
Poids de la formule 394.76
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Flocons brillants ou poudre