missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide octadécanoïque 99 %, MP Biomedicals™

Code produit. p-4404308 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11368709

Marque: MP Biomedicals 0210111705

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 57-11-4
Formule moléculaire C18H36O2
Poids moléculaire (g/mol) 284.48
Numéro MDL MFCD00002752
Clé InChI QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
CID PubChem 5281
ChEBI CHEBI:28842
Nom IUPAC Acide octadécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O

Spécification

Nom chimique ou matériau Stearic acid
Couleur Blanc
Densité 0.941g/mL
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Quantité 5 g
Poids de la formule 284.48
Forme physique Poudre cristalline
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis