Learn More
Macherey-Nagel™ C18 en phase octadécyle Polygosil™
Marque: Macherey-Nagel™ 711992.10
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
7 μm | |
Colonnes HPLC | |
Phases C18 Polygosil |
1 000 A | |
10 g |