Learn More
Macherey-Nagel™ C18 en phase octadécyle Polygosil™
Code produit. 10505961 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
100 g, 5 μm, 100 Å, 100g
Code nomenclature Nacres: NB.21
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Granulométrie:
5 μm
7 μm
10 μm
Porosité:
100 Å
1 000 A
300 A
60 Å
Conditionnement:
100g
10g
Code produit. 10505961
Marque: Macherey-Nagel™ 711560.100
Spécification
Granulométrie 5 μm
Porosité 100 Å
Technique Chromatographie liquide
Quantité 100 g
Type Phases C18 Polygosil
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ C18 en phase octadécyle Polygosil™ >