Learn More
Acide octanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4112281 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
25L
Code produit. 10543101
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Acide octanoïque, 99 %, C8H16O2, numéro CAS-124-07-2, acide 1-heptanecarboxylique, acide caprylique, acide énantique, acide n-caprylique, neo-fat 8, acide n-octanoïque, acide n-octoïque, acide n-octylique, acide octoïque, acide octylique, 1 L, 385 à 393 mg KOH/g, 98,5 % min. (GC), 02, 347, 238,0 C, 100,0, CHEBI:28837
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-07-2
Formule moléculaire C8H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.21
Numéro MDL MFCD00004429
Clé InChI WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
CID PubChem 379
ChEBI CHEBI:28837
Nom IUPAC acide caprylique
SMILES CCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Octanoic acid
Acidité 385 to 393mg KOH/g
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 16.0°C to 16.5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 238.0°C
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)6CO2H
Indice de réfraction 1.4268 to 1.4288
Quantité 1 L
Beilstein 02, 347
Merck Index 15, 1767
Gravité spécifique 0.91
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.68g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosité 5.8 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 144.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Gamme de produits ACROS Organics
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Octanoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.