Learn More
N-Méthyl-béta-alaninenitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
72.60€ - 131.00€
Identifiants chimiques
CAS 3158-26-7
Formule moléculaire C9H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 155.24
Numéro MDL MFCD00013887
Clé InChI DYQFCTCUULUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octyl isocyanate, octylisocyanate, octane, 1-isocyanato, n-octylisocyanate, 1-octyl isocyanate, n-octyl isocyanate, 1-isocyanato-octane, isocyanic acid, octyl ester, octanisocyanate
CID PubChem 76616
Nom IUPAC 1-isocyanatooctane
SMILES CCCCCCCCN=C=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10686504
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
416460050
5 g Flacon en verre
72.60€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10516992
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
416460100
10 g Flacon en verre
131.00€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
3158-26-7
155.24
DYQFCTCUULUMTQ-UHFFFAOYSA-N
76616
CCCCCCCCN=C=O
C9H17NO
MFCD00013887
octyl isocyanate, octylisocyanate, octane, 1-isocyanato, n-octylisocyanate, 1-octyl isocyanate, n-octyl isocyanate, 1-isocyanato-octane, isocyanic acid, octyl ester, octanisocyanate
1-isocyanatooctane
Spécification
Octyl isocyanate
3158-26-7
100.0
200°C to 204°C
Authentique
C9H17NO
1.4290 to 1.431
octyl isocyanate, octylisocyanate, octane, 1-isocyanato, n-octylisocyanate, 1-octyl isocyanate, n-octyl isocyanate, 1-isocyanato-octane, isocyanic acid, octyl ester, octanisocyanate
DYQFCTCUULUMTQ-UHFFFAOYSA-N
1-isocyanatooctane
76616
99%
99%
98.5
Jaune
71°C
98.5% min. (GC)
CH3(CH2)7NCO
MFCD00013887
Solubility in water: decomposes in water
CCCCCCCCN=C=O
155.24
155.24
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Harmful if inhaled.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: If breathing is difficult, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is co
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 221-598-1
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Octyl isocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .