Learn More
Cytiva Milieux pour chromatographie à débit rapide Octyl Sepharose™ 4
Milieu de chromatographie par interaction hydrophobe aliphatique (HIC) pour la capture et la purification intermédiaire de protéines plus grosses
Marque:  Cytiva 17-0946-02
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : CAS : 64-17-5 Poids : 1.07050kg
Code produit. 10039649
  • 769.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
  • Les ligands HIC sont couplés à des unités de monosacharide via leurs glycidylléthers correspondants, ce qui donne des matrices sans charges et des éthers stables entre les ligands et l'agarose
  • Le dérivé octyle ajoute une sélectivité différente et complémentaire à la famille de produits HIC Fast Flow Sepharose
  • Résine basée sur le l'agarose réticulée à 4 %
  • Pris en charge par les applications industrielles et bien établi dans les procédés approuvés
  • Disponible dans différentes gammes de tailles de conditionnement en vrac et dans des formats pré-conditionnés pratiques pour un développement facile de la mise à l'échelle et des procédés
Spécification
Spécification
200 ml
Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés : NaOH 1 M, isopropanol 30 %, éthanol 70 %, chlorhydrate de guanidine 6 M, acétonitrile 30 %, HCL 1 mM
Milieu Octyl Sepharose 4 à débit rapide
45 à 165 μm
25 cm
4°% d’agarose réticulé
20 % d’éthanol
Pour la capture et la purification intermédiaire de protéines plus grosses
4°C à 30°C
150 à 250 cm/Hoμr
9,84 in
100 kPa
2 à 14
Octyl