Learn More
Chlorure d’octylmagnésium, solution 1,4M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10001084 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 10001084
Marque: Thermo Scientific Acros 428038000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 38841-98-4 | C8H17ClMg | 172.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38841-98-4, 109-99-9
Formule moléculaire C8H17ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 172.98
Numéro MDL MFCD00000476
Clé InChI DPBWWQDKVQLWFK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme octylmagnesium chloride, magnesium, chlorooctyl, n-octylmagnesiumchloride, octyl magnesium chloride, n-c8h17mgcl, n-octylmagnesium chloride, octylmagnesium chloride solution, dpbwwqdkvqlwfk-uhfffaoysa-m, 1-octylmagnesium chloride, 1m in methf, octylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf
CID PubChem 4147387
SMILES CCCCCCCC[Mg]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Octylmagnesium chloride
Note relative au nom 1.4M solution in THF
% min. CAS 22.34, 70.21
% max. CAS 29.79, 77.66
Quantité 800 mL
Formule linéaire CH3(CH2)6CH2MgCl
Point d’éclair −10°C
Nom IUPAC Magnésium ; octane ; chlorure
Poids de la formule 172.98
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.929
Densité 0.9290g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Octylmagnesium chloride, 1.4M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.