Learn More
Sartorius™ Poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve OIML de classe E2 avec certificat DAkkS
Poids d’étalonnage poli non magnétisable. Le poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve Sartorius™ OIML de classe E2 avec certificat DAkkS est fabriqué en acier spécial et fourni dans un boîtier en plastique.
164.00€ - 1560.00€
Spécification
Type de produit | Poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat d’étalonnage DAkkS |
Classification | OIML Classe E2 |
Matériau | Acier inox spécial |
Densité | 7 950 kg/m3 |
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11303314
|
Sartorius™
YCW312-AC-02 |
1 g |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11313314
|
Sartorius™
YCW322-AC-02 |
2 g |
172.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11323314
|
Sartorius™
YCW352-AC-02 |
5 g |
177.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11333314
|
Sartorius™
YCW412-AC-02 |
10 g |
183.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11343314
|
Sartorius™
YCW422-AC-02 |
20 g |
195.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11353314
|
Sartorius™
YCW452-AC-02 |
50 g |
211.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11363314
|
Sartorius™
YCW512-AC-02 |
100 g |
236.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11373314
|
Sartorius™
YCW522-AC-02 |
200 g |
273.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11383314
|
Sartorius™
YCW552-AC-02 |
500 g |
383.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11393314
|
Sartorius™
YCW612-AC-02 |
1 kg |
535.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11303324
|
Sartorius™
YCW622-AC-02 |
2 kg |
775.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11313324
|
Sartorius™
YCW652-AC-02 |
5 kg |
1100.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11357494
|
Sartorius™
YCW712-AC-02 |
10 kg |
1560.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Non magnétisable
- Fourni dans un boîtier en plastique de qualité supérieure (sauf indication contraire) adapté à une utilisation dans les salles blanches
- Construction spéciale en acier inox avec une densité de 7 950 kg/m3
- Conforme à la recommandation internationale OIML R111-1
- Certifié DAkkS
Spécification
Poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve | |
OIML Classe E2 | |
7 950 kg/m3 |
Certificat d’étalonnage DAkkS | |
Acier inox spécial |