Learn More
Sartorius™ Poids à ligne d’épreuve à gorge de préhension OIML de classe F1 avec certificat DAkkS
Poids d’étalonnage poli non magnétisable. Le poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve Sartorius™ OIML de classe F1 avec certificat DAkkS est fabriqué en acier spécial et fourni dans un boîtier en plastique.
Marque:  Sartorius™ YCW653-AC-02
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 11333334
  • 700.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2024
Description
  • Non magnétisable
  • Fourni dans un boîtier en plastique de qualité supérieure (sauf indication contraire) adapté à une utilisation dans les salles blanches
  • Construction spéciale en acier inox avec une densité de 7 950 kg/m3
  • Conforme à la recommandation internationale OIML R111-1
  • Certifié DAkkS
Spécification
Spécification
Poids à ligne d’épreuve
OIML Classe F1
7 950 kg/m3
Certificat d’étalonnage DAkkS
Acier inox spécial
5 kg