Learn More
Sartorius™ Poids à ligne d’épreuve à gorge de préhension OIML de classe F1 avec certificat DAkkS
Poids d’étalonnage poli non magnétisable. Le poids à gorge de préhension à ligne d’épreuve Sartorius™ OIML de classe F1 avec certificat DAkkS est fabriqué en acier spécial et fourni dans un boîtier en plastique.
130.00€ - 1210.00€
Spécification
Type de produit | Poids à ligne d’épreuve |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat d’étalonnage DAkkS |
Classification | OIML Classe F1 |
Matériau | Acier inox spécial |
Densité | 7 950 kg/m3 |
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11323324
|
Sartorius™
YCW313-AC-02 |
1 g |
130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11333324
|
Sartorius™
YCW323-AC-02 |
2 g |
131.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11343324
|
Sartorius™
YCW353-AC-02 |
5 g |
134.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11353324
|
Sartorius™
YCW413-AC-02 |
10 g |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11363324
|
Sartorius™
YCW423-AC-02 |
20 g |
146.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11373324
|
Sartorius™
YCW453-AC-02 |
50 g |
166.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11383324
|
Sartorius™
YCW513-AC-02 |
100 g |
183.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11393324
|
Sartorius™
YCW523-AC-02 |
200 g |
207.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11303334
|
Sartorius™
YCW553-AC-02 |
500 g |
328.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11313334
|
Sartorius™
YCW613-AC-02 |
1 kg |
344.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11323334
|
Sartorius™
YCW623-AC-02 |
2 kg |
505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11333334
|
Sartorius™
YCW653-AC-02 |
5 kg |
700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11377494
|
Sartorius™
YCW713-AC-02 |
10 kg |
1210.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Non magnétisable
- Fourni dans un boîtier en plastique de qualité supérieure (sauf indication contraire) adapté à une utilisation dans les salles blanches
- Construction spéciale en acier inox avec une densité de 7 950 kg/m3
- Conforme à la recommandation internationale OIML R111-1
- Certifié DAkkS
Spécification
Poids à ligne d’épreuve | |
OIML Classe F1 | |
7 950 kg/m3 |
Certificat d’étalonnage DAkkS | |
Acier inox spécial |