Learn More
Sartorius™ Kit de poids à ligne d’épreuve OIML de classe F2 avec certificat DAkkS
Tous les produits Sartorius ProduitsCode nomenclature Nacres: NB.71
                    Click to view available options
                                Poids:
                                1 g à 100 g
                                1 g à 1 kg
                                1 g à 5 kg
                                1 mg à 500 mg
                                Matériau:
                                Acier inox spécial
                                Aluminium (1 à 5 mg), argent nickel (10 à 500 mg)
                                Conditionnement: 
                                1 pièce
                    Description
Valeurs de 1 à 5 mg :
Poids foliaires en aluminium avec une densité de 2 650 kg/m3
Valeurs de 10à 500 mg :
Construction en argent nickel avec une densité de 8 600 kg/m3
Valeurs de 1 g et plus :
Poids à gorge de préhension de construction spéciale polie en acier inox avec une densité de 7 950 kg/m3
- Fortement résistant à la corrosion
 - Non magnétisable
 - Tolérances conformes à OIML R111-1
 - Comprend un boîtier de transport en plastique robuste
 - Certifié DAkkS
            Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de poids à ligne d’épreuve | 
| Certifications/Conformité | Étalonnage DAkkS | 
| Classification | OIML Classe F2 | 
| Matériau | Aluminium (1 à 5 mg), argent nickel (10 à 500 mg) | 
| Poids | 1 mg à 500 mg | 
                    Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
			Sartorius™ Kit de poids à ligne d’épreuve OIML de classe F2 avec certificat DAkkS > 
            Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu