Learn More
Sartorius™ Kit de poids OIML de classe M1 sans certificat
Inclut les mêmes caractéristiques et propriétés que les poids individuels de cette série, ainsi que les erreurs maximales autorisées correspondantes. Le kit de poids Sartorius™ OIML de classe M1 sans certificat est fourni avec des gants, des pinces et des brosses dans un boîtier en plastique de haute qualité
Marke:  Sartorius™ YCS31-515-AC-00
Additional Details : Poids : 0.10000kg
Artikelnummer. 11363364
  • 194.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-05-2024
pour voir le stock disponible 
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Valeurs de 1 à 5 mg : Poids foliaires en aluminium avec une densité de 2 650 kg/m3
Valeurs de 10à 500 mg : Construction en argent nickel avec une densité de 8 600 kg/m3
Valeurs de 1 g et plus : Poids à gorge de préhension de construction spéciale polie en acier inox avec une densité de 7 950 kg/m3
  • Fortement résistant à la corrosion
  • Non magnétisable
  • Tolérances conformes à OIML R111-1
  • Comprend un boîtier de transport en plastique robuste
Spezifikation
Spezifikation
Kit de poids
Acier inoxydable
1 à 100 g
M1
7 850 kg/m3
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote