Learn More
Ohaus™ Kit de poids OIML E1, certificat NVLAP
Fourni avec un certificat accrédité NVLAP et ajusté pour respecter ou dépasser les tolérances OIML E1
Marque:  Ohaus™ 30390040
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Code produit. 16612202
  • 4890.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-06-2024
Description
  • OIML classe E1 offre une grande précision avec des tolérances strictes et une incertitude garantie à 1/3 de la tolérance
  • La surface des poids est conforme ou supérieure à OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie
  • Les poids de masses allant de 1 gramme à 20 kilogrammes sont fabriqués en acier inox avec alliage Troemner 8, qui présente une densité contrôlée de près (8,03 g/cm3), des propriétés magnétiques extrêmement faibles, une bonne stabilité et une résistance à la corrosion
  • Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière
  • Le certificat d’étalonnage NVLAP est certifié ISO 17025 et reconnu par l’ILAC
Spécification
Spécification
Certificat accrédité NVLAP
2 x 200 g à 1 mg
23/boîte
Acier inox, aluminium
Boîtier de protection