Learn More
Euro Protection™ Chaussures de sécurité Okenite
Les chaussures de sécurité Okenite Euro Protection™ sont respirantes, faciles à mettre et à enlever. Elles conviennent à l'utilisation dans l'industrie alimentaire et sont dotées d'un embout de protection composite.
43.44€ - 90.50€
Spécification
Couleur | Blanc, Gris |
---|---|
Type de talon | Arrondi |
Matériau de revêtement | Doublure en maille respirante 3D |
Matériau | Microfibre |
Caractéristiques de la semelle | Semelle intérieure amovible en textile et en mousse, semelle intermédiaire injectée en polyuréthane, semelle extérieure en polyuréthane. |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12014295
|
Euro Protection™
9OKEL37 |
37 |
89.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12024295
|
Euro Protection™
9OKEL38 |
38 |
80.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12034295
|
Euro Protection™
9OKEL39 |
39 |
78.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12044295
|
Euro Protection™
9OKEL40 |
40 |
87.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12054295
|
Euro Protection™
9OKEL41 |
41 |
90.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12064295
|
Euro Protection™
9OKEL42 |
42 |
77.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12074295
|
Euro Protection™
9OKEL43 |
43 |
76.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12084295
|
Euro Protection™
9OKEL44 |
44 |
90.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12094295
|
Euro Protection™
9OKEL45 |
45 |
77.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12004305
|
Euro Protection™
9OKEL46 |
46 |
61.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12014305
|
Euro Protection™
9OKEL47 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Descripción
- Conviennent à l'utilisation dans l'industrie alimentaire
- Facile à mettre et à enlever
- Revêtement de protection
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable
- Dessus en microfibre
- Doublure en maille respirante 3D
- Semelle intérieure amovible, textile et en mousse
- Embout de sécurité en composite
- Semelle intermédiaire injectée en polyuréthane
- Semelle extérieure en polyuréthane
Especificaciones
Blanc, Gris | |
Doublure en maille respirante 3D | |
Semelle intérieure amovible en textile et en mousse, semelle intermédiaire injectée en polyuréthane, semelle extérieure en polyuréthane. | |
Coupe basse | |
427 G par chaussure en taille 8 | |
Chaussure de sécurité |
Arrondi | |
Microfibre | |
PUR | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 |