Learn More
Nitritex™ Omega Nerva™ Extra Length Nitrile Gloves, Blue
Code produit. 15508721
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
Pack de 10
Code produit. 15508721
Marque: Nitritex™ ONABXL
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Extra length for extra protection. Nitritex™ Omega Nerva™ Extra Length Nitrile Gloves, Blue is a non-sterile, ambidextrous glove packed in an easy access dispenser box that is ideal for use within CSS departments and when handling hazardous chemicals in a laboratory environment.
  • La longueur supplémentaire (400 mm/16 po) permet de couvrir tout l’avant-bras
  • Résistent à une large gamme de produits chimiques
  • Surface texturée pour une meilleure préhension
  • Sans poudre ni latex
  • Conditionnement dans une boîte distributrice de 100 gants facile d’accès
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Glove Standard EN 420:2003 & EN 374 (Parts 1, 2 & 3:2003)
Classification Class I Medical & Cat 3 PPE
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Finition externe Entièrement texturés
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants d’examen
Dimensions XL
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) CSS departments, hazardous chemicals lab
Type de manchette de gant Ourlé
Modèle Omega Nerva
Type d’emballage Distributeur
Indice de perforation NQA 1,5
Quantité 100/Bx
Résistant à Une large gamme de produits chimiques
Séries ONAB
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (métrique) 400 mm