missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitritex™ Omega Nerva™ Extra Length Nitrile Gloves, Blue

Code produit. 15578711
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
Pack de 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15578711

Marque: Nitritex™ ONABL

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Extra length for extra protection. Nitritex™ Omega Nerva™ Extra Length Nitrile Gloves, Blue is a non-sterile, ambidextrous glove packed in an easy access dispenser box that is ideal for use within CSS departments and when handling hazardous chemicals in a laboratory environment.

  • La longueur supplémentaire (400 mm/16 po) permet de couvrir tout l’avant-bras
  • Résistent à une large gamme de produits chimiques
  • Surface texturée pour une meilleure préhension
  • Sans poudre ni latex
  • Conditionnement dans une boîte distributrice de 100 gants facile d’accès
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité Glove Standard EN 420:2003 & EN 374 (Parts 1, 2 & 3:2003)
Classification Class I Medical & Cat 3 PPE
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Finition externe Entièrement texturés
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants d’examen
Dimensions L
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) CSS departments, hazardous chemicals lab
Type de manchette de gant Ourlé
Modèle Omega Nerva
Type d’emballage Distributeur
Indice de perforation NQA 1,5
Quantité 100/Bx
Résistant à Une large gamme de produits chimiques
Séries ONAB
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (métrique) 400 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis