Learn More
Diba Colonnes de chromatographie Omnifit™ EZ avec un embout fixe et un embout réglable
Les colonnes de chromatographie Omnifit™ EZ avec une extrémité fixe et une extrémité réglable sont conçues de manière ergonomique et permettent un réglage simple et rapide de la hauteur
sur devis - 2285.64€
Spécification
Type | Liquid Chromatography Column |
---|---|
Gamme de température (métrique) | 4 to 40°C |
Porosité | 10 and 30 μm |
Matériau | Borosilicate Glass, PTFE, Polyethylene, FKM/FPM |
Température max. | 40°C |
Code produit | Marque | Capacité de colonne | Description | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de colonne | Description | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15835324
|
Diba
006EZ-06-05-AF |
0.1 to 0.7 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 6.6 x 50mm; 1/ea | 6,6 mm | 50 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15865324
|
Diba
006EZ-06-10-AF |
0.1 to 2.4 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 6.6 x 100mm; 1/ea | 6,6 mm | 100 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15895324
|
Diba
006EZ-06-15-AF |
1.4 to 4.1 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 6.6 x 150mm; 1/ea | 6,6 mm | 150 mm |
717.21€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15825334
|
Diba
006EZ-06-25-AF |
4.8 to 7.5 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 6.6 x 250mm; 1/ea | 6,6 mm | 250 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15855334
|
Diba
006EZ-06-33-AF |
7.5 to 10.3 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 6.6 x 330mm; 1/ea | 6,6 mm | 330 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15885334
|
Diba
006EZ-06-40-AF |
9.9 to 12.7 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 6.6 x 400mm; 1/ea | 6,6 mm | 400 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15815344
|
Diba
006EZ-10-10-AF |
0.2 to 5.5 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 10 x 100mm; 1/ea | 10 mm | 100 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15845344
|
Diba
006EZ-10-15-AF |
3.1 to 9.4 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 10 x 150mm; 1/ea | 10 mm | 150 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15875344
|
Diba
006EZ-10-25-AF |
11.0 to 17.3 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 10 x 250mm; 1/ea | 10 mm | 250 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15805354
|
Diba
006EZ-10-33-AF |
17.3 to 23.6 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 10 x 330mm; 1/ea | 10 mm | 330 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15835354
|
Diba
006EZ-10-40-AF |
22.8 to 29.1 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 10 x 400mm; 1/ea | 10 mm | 400 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15865354
|
Diba
006EZ-10-50-AF |
30.6 to 36.9 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 10 x 500mm; 1/ea | 10 mm | 500 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15895354
|
Diba
006EZ-15-10-AF |
0.4 to 12.4 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 15 x 100mm; 1/ea | 15 mm | 100 mm |
1012.49€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15825364
|
Diba
006EZ-15-15-AF |
7.1 to 21.2 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 15 x 150mm; 1/ea | 15 mm | 150 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15855364
|
Diba
006EZ-15-25-AF |
24.7 to 38.9 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 15 x 250mm; 1/ea | 15 mm | 250 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15885364
|
Diba
006EZ-15-33-AF |
38.9 to 53.0 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 15 x 330mm; 1/ea | 15 mm | 330 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15815374
|
Diba
006EZ-15-40-AF |
51.2 to 65.4 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 15 x 400mm; 1/ea | 15 mm | 400 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15845374
|
Diba
006EZ-15-50-AF |
68.9 to 83.1 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 15 x 500mm; 1/ea | 15 mm | 500 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15875374
|
Diba
006EZ-25-10-AF |
1.2 to 34.4 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 25 x 100mm; 1/ea | 25 mm | 100 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15805384
|
Diba
006EZ-25-15-AF |
19.6 to 58.9 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 25 x 150mm; 1/ea | 25 mm | 150 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15835384
|
Diba
006EZ-25-25-AF |
68.7 to 108.0 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 25 x 250mm; 1/ea | 25 mm | 250 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15865384
|
Diba
006EZ-25-33-AF |
108.0 to 147.3 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 25 x 330mm; 1/ea | 25 mm | 330 mm |
1341.59€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15895384
|
Diba
006EZ-25-40-AF |
142.4 to 181.6 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 25 x 400mm; 1/ea | 25 mm | 400 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15825394
|
Diba
006EZ-25-50-AF |
191.4 to 230.7 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 25 x 500mm; 1/ea | 25 mm | 500 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15855394
|
Diba
006EZ-35-15-AF |
38.5 to 115.5 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 35 x 150mm; 1/ea | 35 mm | 150 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15885394
|
Diba
006EZ-35-25-AF |
134.7 to 211.7 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 35 x 250mm; 1/ea | 35 mm | 250 mm |
1858.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15815404
|
Diba
006EZ-35-33-AF |
211.7 to 288.6 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 35 x 330mm; 1/ea | 35 mm | 330 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15845404
|
Diba
006EZ-35-40-AF |
279.0 to 356.0 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 35 x 400mm; 1/ea | 35 mm | 400 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15875404
|
Diba
006EZ-50-25-AF |
280.4 to 440.7 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 50 x 250mm; 1/ea | 50 mm | 250 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15805414
|
Diba
006EZ-50-33-AF |
440.7 to 600.9 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 50 x 330mm; 1/ea | 50 mm | 330 mm |
2285.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15835414
|
Diba
006EZ-50-40-AF |
580.9 to 741.1 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 50 x 400mm; 1/ea | 50 mm | 400 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
15865414
|
Diba
006EZ-50-50-AF |
781.2 to 941.4 mL | Omnifit™ EZ Chromatography Column w/ 1 Fixed & 1 Adjustable Endpiece, 50 x 500mm; 1/ea | 50 mm | 500 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
Description
- Les filetages de colonne PEEK™ offrent une durabilité exceptionnelle
- Les colonnes en verre borosilicaté de précision offrent inertie, visibilité et performance
- Le placement de frittés supérieur ajoute un support de lit et une distribution uniforme du flux d’échantillons
- Les colonnes réutilisables vous permettent de les remplir avec vos propres milieux spécifiques à votre application
Specifications
Liquid Chromatography Column | |
10 and 30 μm | |
40°C |
4 to 40°C | |
Borosilicate Glass, PTFE, Polyethylene, FKM/FPM | |
Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF PP fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting. |