Learn More
Diba Colonnes de chromatographie Omnifit™ EZ SolventPlus™ avec deux extrémités fixes
Colonnes de chromatographie Omnifit™ EZ SolventPlus™ avec un embout fixe et un embout réglable
Marque: Diba 006EZS-50-50-FF
Informations supplémentaires : Poids : 1.47000kg
Includes: Ensemble de deux tubulures en PTFE (0,5 m et 2 ml) 1/16 po DE avec raccord ETFE UNF 1/4-28 à une extrémité, un kit de plaques frittées (contient deux plaques frittées 10 μm en PE, 10 μm en PTFE, 30 μm en PTFE) et un raccord de port conique Click-N-Seal® PEEK 10-32.
Description
- Les filetages de colonne PEEK™ offrent une durabilité exceptionnelle
- Le placement de frittés supérieur ajoute un support de lit et une distribution uniforme du flux d’échantillons
- Les colonnes réutilisables vous permettent de les remplir avec vos propres milieux spécifiques à votre application
Spécification
50 mm | |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ EZ SolventPlus Chromatography Column w/ 2 Fixed Endpieces, 50 x 500mm; 1/ea | |
75 psi | |
941.4 mL | |
Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™ | |
Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF ETFE fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits) and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting. |
4 to 40°C | |
Liquid Chromatography Column | |
10 and 30 μm | |
500 mm | |
40°C |