Learn More
Diba Frittés Omnifit™ pour EZ, colonnes EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ et SolventPlus™ Code produit.: 15865514
Diba Frittés Omnifit™ pour EZ, colonnes EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ et SolventPlus™
Code produit. 15865514
6,6 mm, PTFE, 20 μm, 20 pièces
Code nomenclature Nacres: SB.52
Encompass_Preferred
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Matériau:
PTFE
Polyéthylène
Porosité:
5 μm
10 μm
20 μm
25 μm
30 μm
50 μm
Conditionnement:
20 pièces
Code produit. 15865514
Marque: Diba 006FR0620
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les frittés Omnifit™ pour EZ, les colonnes EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ et SolventPlus™ présentent une gamme de porosités pour vos milieux et votre chimie
Spécification
À utiliser avec (équipement) Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns
Diamètre (métrique) interne 6,6 mm
Type Colonne de chromatographie liquide
Porosité 20 μm
Longueur (métrique) 6 mm
Matériau PTFE
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Diba Frittés Omnifit™ pour EZ, colonnes EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ et SolventPlus™