Learn More
Diba Frittés Omnifit™ pour EZ, colonnes EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ et SolventPlus™
Les frittés Omnifit™ pour EZ, les colonnes EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™ et SolventPlus™ présentent une gamme de porosités pour vos milieux et votre chimie
Marque: Diba 006FR-06-25-PE
Informations supplémentaires : Poids : 0.11000kg
Spécification
6,6 mm | |
Liquid Chromatography Column | |
25 μm |
Chromatography Column Frit, 6.6mm dia, 25 μm, Polyethylene; 20/pk | |
Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns | |
Polyethylene |