Learn More
Novus Biologicals™ OneStep TUNEL Apoptosis Kit, Red, 555
Code produit. 18303273 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
20 dosages
Conditionnement:
20 assays
Code produit. 18303273
Marque: Novus Biologicals™ NBP31209320ASSAYS
Suitable for in situ apoptosis detection of tissue samples (Paraffin embedding, freezing and ultrathin section) and cells (Cell smears, cell climbing smears).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description OneStep TUNEL
Contenu et stockage Store at -20C.
Quantité 20 dosages
À utiliser avec (application) Flow Cytometry, Fluorescence Imaging