Learn More
Novus Biologicals™ OneStep TUNEL Apoptosis Kit, Red, 555
Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
20 dosages
Conditionnement:
20 assays
Spécification
Spécification
| Description | OneStep TUNEL |
| Contenu et stockage | Store at -20C. |
| Quantité | 20 dosages |
| À utiliser avec (application) | Flow Cytometry, Fluorescence Imaging |