Learn More
Kolmi Hopen™ Masque médical anti-buée Op-Air™ One avec bande en mousse
Tous les produits Medicom ProduitsDescription
- Milieu de filtration élevé (polypropylène)
- Couches (intérieures à extérieures) : cellulose humide, polypropylène soufflé par fusion, polypropylène filé-lié
- Attaches et bords du masque souples et non tissés
- Le pliage anatomique limite l’exposition au visage
- Bande en mousse et barre de nez intégrées
- Filtre sans fibre de verre
- Produit dans une salle blanche ISO 8 (contrôle des particules et microbiologique)
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Fastening Type | Attaches |
| Matériau | Polypropylène |
| Certifications / conformité (Europe) | (UE) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, EN ISO 9001 |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Médical |
| Quantité d’emballage | 50 Paquets |